Wichtige Dokumente
SY3H98B972B4
Synthonix Corporation
4-[2-(Boc-amino)-2-propyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A74975-250MG
€ 807,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A74975-250MG
€ 807,10
Iupac Name
tert-butyl (2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H32BNO4/c1-17(2,3)24-16(23)22-18(4,5)14-10-12-15(13-11-14)21-25-19(6,7)20(8,9)26-21/h10-13H,1-9H3,(H,22,23)
InChIKey
MMJKUKSXAGYJAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74975.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)