Wichtige Dokumente
SY3H98B97235
Synthonix Corporation
3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole Hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A74396-250MG
€ 188,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A74396-250MG
€ 188,60
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7;/h1-4H2,(H3,8,9,10);1H
InChIKey
ARLDWNQEBFRDLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74396.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)