Merck
SY3H97AC68E7
Synthonix Corporation
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-hydroxy-6-methoxyquinazolin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-8-2-5-6(3-7(8)12)10-4-11-9(5)13/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
InChIKey
ZHLRYPLSYOYNQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7482.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7482.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)