Merck
SY3H95ECD986
Synthonix Corporation
3-Phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 243,71
250 MG
€ 329,45
1 G
€ 745,86
Lieferanten-SKU: P57359-100MG
€ 243,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 243,71
250 MG
€ 329,45
1 G
€ 745,86
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P57359-100MG
€ 243,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9N3O2/c17-13(18)10-6-7-11-14-15-12(16(11)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,17,18)
InChIKey
PSZVQTSHDZGTBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57359.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57359.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)