Merck
SY3H95ECD929
Synthonix Corporation
Methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 145,73
250 MG
€ 255,96
Lieferanten-SKU: M53678-100MG
€ 145,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 145,73
250 MG
€ 255,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M53678-100MG
€ 145,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-11-12-3-2-7(6-13)4-9(8)12/h2-6H,1H3
InChIKey
AHPBXOYVKDTSQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/53678.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53678.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)