Merck
SY3H95ECD814
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 91,84
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 206,97
Lieferanten-SKU: E52322-100MG
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 91,84
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 206,97
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E52322-100MG
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-6-8-4-3-5-12(8)7-11-9/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
RUBOVOPFBPEEJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/52322.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52322.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)