Wichtige Dokumente
SY3H95ECD7D9
Synthonix Corporation
Ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E14201-100MG
€ 341,69
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E14201-100MG
€ 341,69
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-9-7(11)4-3-5-13(9)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
PJTPSVFSKTXWSU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14201.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)