Merck
SY3H95ECD6AB
Synthonix Corporation
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
Größe auswählen
5 G
€ 96,74
10 G
€ 108,99
25 G
€ 157,98
Lieferanten-SKU: B59400-5G
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 96,74
10 G
€ 108,99
25 G
€ 157,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B59400-5G
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-2-benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13+
InChIKey
SMUFHBOCNIUNPT-GHRIWEEISA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59400.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59400.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)