Wichtige Dokumente
SY3H95ECD697
Synthonix Corporation
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B5290-250MG
€ 86,94
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B5290-250MG
€ 86,94
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H,9H2
InChIKey
NBHRWSCVWCCKDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5290.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)