Wichtige Dokumente
SY3H95ECD63E
Synthonix Corporation
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B3334-1G
€ 121,24
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B3334-1G
€ 121,24
Iupac Name
8-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H
InChIKey
NATZWIFAAIXCTQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3334.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)