Merck
SY3H95ECD62A
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Größe auswählen
1 G
€ 108,99
5 G
€ 292,70
10 G
€ 525,41
Lieferanten-SKU: B15388-1G
€ 108,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 108,99
5 G
€ 292,70
10 G
€ 525,41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B15388-1G
€ 108,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-2-7-9-3-6(8)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3
InChIKey
JUWPPXBKRXAJMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15388.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15388.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)