Wichtige Dokumente
SY3H95ECD606
Synthonix Corporation
7-Bromo-4-chloroimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B11600-250MG
€ 696,87
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B11600-250MG
€ 696,87
Iupac Name
7-bromo-4-chloroimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-3-1-8-5-4(7)9-2-10-11(3)5/h1-2H
InChIKey
RRXLWAFFBIFFKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11600.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)