Wichtige Dokumente
SY3H95E5DE55
Synthonix Corporation
6-Bromo-1-(sec-butyl)-N-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-3-methyl-1H-indole-4-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B66523-50MG
€ 464,17
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B66523-50MG
€ 464,17
Iupac Name
6-bromo-1-(sec-butyl)-N-((2-hydroxy-4,6-dimethylpyridin-3-yl)methyl)-3-methyl-1H-indole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C22H26BrN3O2/c1-6-15(5)26-11-13(3)20-17(8-16(23)9-19(20)26)21(27)24-10-18-12(2)7-14(4)25-22(18)28/h7-9,11,15H,6,10H2,1-5H3,(H,24,27)(H,25,28)
InChIKey
CWZRACDIDASDPP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66523.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)