Wichtige Dokumente
SY3H95E5DE3F
Synthonix Corporation
Benzyl azepan-3-ylcarbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B65899-100MG
€ 268,21
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B65899-100MG
€ 268,21
Iupac Name
benzyl 3-azepanylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c17-14(16-13-8-4-5-9-15-10-13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13,15H,4-5,8-11H2,(H,16,17)
InChIKey
MOANXMDVDCOFBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65899.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)