Merck
SY3H95E5DE34
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-phenylbutanoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 378,44
5 G
€ 1.088,79
Lieferanten-SKU: B65537-1G
€ 378,44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 378,44
5 G
€ 1.088,79
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B65537-1G
€ 378,44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
InChIKey
DJQJKQPODCNTSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65537.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65537.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)