Merck
SY3H95E5DE12
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 598,89
500 MG
€ 770,36
1 G
€ 1.137,78
Lieferanten-SKU: B64769-250MG
€ 598,89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 598,89
500 MG
€ 770,36
1 G
€ 1.137,78
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B64769-250MG
€ 598,89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
GHITWFDHFOLATC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64769.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64769.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)