Merck
SY3H95E5DBAD
Synthonix Corporation
3-Amino-1-(3-chlorobenzyl)pyrrolidin-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 341,69
250 MG
€ 525,41
1 G
€ 831,59
Lieferanten-SKU: A62567-100MG
€ 341,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 341,69
250 MG
€ 525,41
1 G
€ 831,59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A62567-100MG
€ 341,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-1-(3-chlorobenzyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O/c12-9-3-1-2-8(6-9)7-14-5-4-10(13)11(14)15/h1-3,6,10H,4-5,7,13H2
InChIKey
PLGPCDJXBVYACO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62567.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62567.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)