Wichtige Dokumente
SY3H94E1CBCD
Synthonix Corporation
8-Oxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: X73300-250MG
€ 574,40
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: X73300-250MG
€ 574,40
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-2-7(3-1)6-9-5-4-8-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
PCPDSHLMSFXNEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73300.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)