Merck
SY3H7CF2B237
Synthonix Corporation
Methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.94
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrCl2O2/c1-13-8(12)7-5(10)2-4(9)3-6(7)11/h2-3H,1H3
InChIKey
JEOFIYOVYSTDJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63449.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63449.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)