Merck
SY3H7CF2AEEF
Synthonix Corporation
Ethyl 5-methyl-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 79,60
250 MG
€ 85,72
1 G
€ 162,88
Lieferanten-SKU: E63363-100MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 79,60
250 MG
€ 85,72
1 G
€ 162,88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E63363-100MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-5-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(12)6-7(11)10-5(2)4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
LZJZHTZAUNNQGU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63363.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63363.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)