Merck
SY3H7CF29152
Synthonix Corporation
2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-(2-furanyl)-
Größe auswählen
1 MG
€ 219,22
5 MG
€ 378,44
10 MG
€ 598,89
Lieferanten-SKU: D64065-1MG
€ 219,22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 219,22
5 MG
€ 378,44
10 MG
€ 598,89
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D64065-1MG
€ 219,22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(furan-2-yl)-2,4-dioxaspiro[5.5]undec-8-ene
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-2-6-13(7-3-1)9-15-12(16-10-13)11-5-4-8-14-11/h1-2,4-5,8,12H,3,6-7,9-10H2
InChIKey
ODVKSTFPQDVPJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64065.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64065.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)