Merck
SY3H7CF29043
Synthonix Corporation
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Größe auswählen
100 MG
€ 121,24
250 MG
€ 182,48
1 G
€ 304,95
Lieferanten-SKU: C63922-100MG
€ 121,24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 121,24
250 MG
€ 182,48
1 G
€ 304,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C63922-100MG
€ 121,24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-7(6-13)5-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChIKey
PTCAOHUEDACTEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63922.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63922.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)