Merck
SY3H6E416CD4
Synthonix Corporation
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 2,2,2-trifluoroacetate
Größe auswählen
100 MG
€ 402,93
500 MG
€ 1.774,65
1 G
€ 3.489,30
Lieferanten-SKU: X65392-100MG
€ 402,93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 402,93
500 MG
€ 1.774,65
1 G
€ 3.489,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X65392-100MG
€ 402,93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO.C2HF3O2/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-2(4,5)1(6)7/h8H,1-6H2;(H,6,7)
InChIKey
PYXPVVNETLDIPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65392.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65392.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)