Merck
SY3H6E416CCC
Synthonix Corporation
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 1.174,52
250 MG
€ 3.403,57
Lieferanten-SKU: X64409-100MG
€ 1.174,52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.174,52
250 MG
€ 3.403,57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X64409-100MG
€ 1.174,52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-6-5-7(10)8(6)1-3-11-4-2-8/h1-5H2
InChIKey
ODRKWEAZLVDHNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64409.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64409.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)