Merck
SY3H6E416B7F
Synthonix Corporation
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 89,39
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 206,97
Lieferanten-SKU: T63055-100MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 89,39
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 206,97
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T63055-100MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H10F3N/c13-12(14,15)10-4-1-3-9(7-10)11(8-16)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChIKey
JOXWRFGWGJDQAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63055.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63055.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)