Merck
SY3H6E416ABC
Synthonix Corporation
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 500,91
250 MG
€ 758,11
500 MG
€ 1.223,51
Lieferanten-SKU: T60371-100MG
€ 500,91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 500,91
250 MG
€ 758,11
500 MG
€ 1.223,51
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T60371-100MG
€ 500,91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO.ClH/c5-4(6,7)9-3-1-8-2-3;/h3,8H,1-2H2;1H
InChIKey
YCYRDLVOIFKGNH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60371.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60371.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)