Wichtige Dokumente
SY3H6E41695A
Synthonix Corporation
1H-Pyrazole-3-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P67746-1G
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P67746-1G
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-4(8)3-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
InChIKey
BNYCHCAYYYRJSH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67746.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)