Merck
SY3H6E416840
Synthonix Corporation
Isopropyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 165,33
5 G
€ 194,72
10 G
€ 329,45
Lieferanten-SKU: P62626-1G
€ 165,33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 165,33
5 G
€ 194,72
10 G
€ 329,45
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P62626-1G
€ 165,33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c1-4(2)14-7(13)5-3-11-8(10)12-6(5)9/h3-4H,1-2H3
InChIKey
YRJUHXRUVTWBKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62626.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62626.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)