Merck
SY3H6E41564E
Synthonix Corporation
1-Methylsulfonyl-2,2-dimethylpiperazine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 206,97
250 MG
€ 292,70
1 G
€ 696,87
Lieferanten-SKU: M64792-100MG
€ 206,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 206,97
250 MG
€ 292,70
1 G
€ 696,87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M64792-100MG
€ 206,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(methylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-7(2)6-8-4-5-9(7)12(3,10)11;/h8H,4-6H2,1-3H3;1H
InChIKey
SIQQDDDFTPLXAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64792.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64792.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)