Merck
SY3H6E41496F
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-3,5-dimethoxybenzoate
Größe auswählen
100 MG
€ 206,97
250 MG
€ 292,70
1 G
€ 647,88
Lieferanten-SKU: M61730-100MG
€ 206,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 206,97
250 MG
€ 292,70
1 G
€ 647,88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M61730-100MG
€ 206,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-fluoro-3,5-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-6-4-7(10(12)15-3)9(11)8(5-6)14-2/h4-5H,1-3H3
InChIKey
IALAUVYODBSDEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61730.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61730.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)