Merck
SY3H6E41489B
Synthonix Corporation
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 182,48
500 MG
€ 304,95
1 G
€ 317,20
Lieferanten-SKU: M21117-250MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 182,48
500 MG
€ 304,95
1 G
€ 317,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M21117-250MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-9-6-2-7(3-6)4-8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
JEEHRGZYUSOBLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21117.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21117.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)