Wichtige Dokumente
SY3H6E414871
Synthonix Corporation
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: K68498-250MG
€ 122,46
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: K68498-250MG
€ 122,46
Iupac Name
4-iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
InChIKey
PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68498.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)