Wichtige Dokumente
SY3H6E4147D7
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H68932-1G
€ 101,64
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H68932-1G
€ 101,64
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3,13H
InChIKey
MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68932.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)