Merck
SY3H6E41322F
Synthonix Corporation
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
500 MG
€ 341,69
1 G
€ 451,92
5 G
€ 1.750,16
Lieferanten-SKU: F60284-500MG
€ 341,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 341,69
1 G
€ 451,92
5 G
€ 1.750,16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F60284-500MG
€ 341,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FN.ClH/c5-4(3-6)1-2-4;/h1-3,6H2;1H
InChIKey
CJNXPJIBUMQIEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60284.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60284.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)