Merck
SY3H6E412FF1
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-2,2-dimethylpent-4-enoate
Größe auswählen
100 MG
€ 182,48
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 500,91
Lieferanten-SKU: E60568-100MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 182,48
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 500,91
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E60568-100MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-5-12-8(11)9(3,4)6-7(2)10/h2,5-6H2,1,3-4H3
InChIKey
QVPAHMHJYDYAOS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60568.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60568.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)