Merck
SY3H6E41237F
Synthonix Corporation
(2',6'-Dimethyl-4'-(3-(methylsulfonyl)propoxy)biphenyl-3-yl)methanol
Größe auswählen
50 MG
€ 366,19
100 MG
€ 513,16
250 MG
€ 905,08
Lieferanten-SKU: D65763-50MG
€ 366,19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 366,19
100 MG
€ 513,16
250 MG
€ 905,08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D65763-50MG
€ 366,19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
{2',6'-dimethyl-4'-[3-(methylsulfonyl)propoxy][1,1'-biphenyl]-3-yl}methanol
Inchi Code
1S/C19H24O4S/c1-14-10-18(23-8-5-9-24(3,21)22)11-15(2)19(14)17-7-4-6-16(12-17)13-20/h4,6-7,10-12,20H,5,8-9,13H2,1-3H3
InChIKey
ROZUFBZGOOVXCF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65763.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65763.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)