Wichtige Dokumente
SY3H6E4122D7
Synthonix Corporation
5H-dibenzo[b,d]azepin-6(7H)-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D64468-100MG
€ 268,21
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D64468-100MG
€ 268,21
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5,7-dihydro-6H-dibenzo[b,d]azepin-6-one
Inchi Code
1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)15-14/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChIKey
XENVIBFIIPSBJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64468.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)