Merck
SY3H6E412291
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethanamine benzenesulfonate
Größe auswählen
100 MG
€ 231,47
1 G
€ 966,32
Lieferanten-SKU: D64291-100MG
€ 231,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 231,47
1 G
€ 966,32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D64291-100MG
€ 231,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(2-pyridinyl)ethanamine benzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8F2N2.C6H6O3S/c8-7(9,5-10)6-3-1-2-4-11-6;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,5,10H2;1-5H,(H,7,8,9)
InChIKey
RZDXBFLRLZSAKK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64291.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64291.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)