Wichtige Dokumente
SY3H6E4121FF
Synthonix Corporation
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D62644-100MG
€ 194,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D62644-100MG
€ 194,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(11)12)10-3-4/h1-3,7H,(H,11,12)
InChIKey
QOGGIPBAUKZCGU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62644.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)