Merck
SY3H6E4121E5
Synthonix Corporation
(R)-4,5-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
25 MG
€ 2.191,07
50 MG
€ 3.636,27
100 MG
€ 5.951,05
Lieferanten-SKU: D62356-25MG
€ 2.191,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 2.191,07
50 MG
€ 3.636,27
100 MG
€ 5.951,05
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D62356-25MG
€ 2.191,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-4,5-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12;/h4,6,9H,3,5,12H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
InChIKey
LYNRJPIDGDEFED-SBSPUUFOSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62356.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62356.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)