Merck
SY3H6E412181
Synthonix Corporation
Dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 86,94
250 MG
€ 108,99
1 G
€ 231,47
Lieferanten-SKU: D61991-100MG
€ 86,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 86,94
250 MG
€ 108,99
1 G
€ 231,47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D61991-100MG
€ 86,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8F3NO4/c1-17-8(15)5-3-6(10(11,12)13)7(14-4-5)9(16)18-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
ZPEVKRYZDQEQDY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61991.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61991.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)