Wichtige Dokumente
SY3H6E411F90
Synthonix Corporation
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C66062-100MG
€ 513,16
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C66062-100MG
€ 513,16
Iupac Name
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O.ClH/c1-12-6-4-11-8(9)7-5(6)2-3-10-7;/h2-4,10H,1H3;1H
InChIKey
DFHHUZGTJHWRNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66062.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)