Merck
SY3H6E4112FE
Synthonix Corporation
(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 148,18
250 MG
€ 170,23
1 G
€ 341,69
Lieferanten-SKU: C63176-100MG
€ 148,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 148,18
250 MG
€ 170,23
1 G
€ 341,69
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.94
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C63176-100MG
€ 148,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyano-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10-12H
InChIKey
PGIZXBPAULHTKH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63176.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63176.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)