Merck
SY3H6E41108E
Synthonix Corporation
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.92
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
VRRRMWPFDXNFBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67829.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67829.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)