Merck
SY3H6E411089
Synthonix Corporation
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
€ 182,48
250 MG
€ 243,71
1 G
€ 574,40
Lieferanten-SKU: B67797-100MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 182,48
250 MG
€ 243,71
1 G
€ 574,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B67797-100MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChIKey
BAFXXIVSWGQMMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67797.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67797.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)