Merck
SY3H6E40FB6B
Synthonix Corporation
1-(3-Bromophenyl)propan-2-one
Größe auswählen
1 G
€ 157,98
Lieferanten-SKU: B64129-1G
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 157,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B64129-1G
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
InChIKey
FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64129.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64129.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)