Wichtige Dokumente
SY3H6E40FB2A
Synthonix Corporation
4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B63148-1G
€ 78,37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B63148-1G
€ 78,37
Iupac Name
4-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-23-15-7-14-22-24(23)18-10-3-6-13-21(18)25(22)19-11-4-1-8-16(19)17-9-2-5-12-20(17)25/h1-15H
InChIKey
GQXFSXMUBDPXBG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63148.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)