Merck
SY3H6E40FA13
Synthonix Corporation
3-Bromo-2-methylbenzofuran
Größe auswählen
100 MG
€ 157,98
250 MG
€ 231,47
1 G
€ 464,17
Lieferanten-SKU: B62060-100MG
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 157,98
250 MG
€ 231,47
1 G
€ 464,17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B62060-100MG
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5H,1H3
InChIKey
OEGMISNFEAVBHA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62060.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62060.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)