Merck
SY3H6E40F974
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
Größe auswählen
1 G
€ 215,54
5 G
€ 243,71
10 G
€ 427,43
Lieferanten-SKU: B61568-1G
€ 215,54
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 215,54
5 G
€ 243,71
10 G
€ 427,43
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B61568-1G
€ 215,54
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFO2S/c1-12(10,11)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
QALKAUDOPSIGEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61568.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61568.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)