Merck
SY3H6E40F021
Synthonix Corporation
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 439,67
250 MG
€ 696,87
500 MG
€ 1.125,53
Lieferanten-SKU: B20129-100MG
€ 439,67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 439,67
250 MG
€ 696,87
500 MG
€ 1.125,53
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B20129-100MG
€ 439,67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-6-3-1-2-5-4-7(9)10-11(5)6/h1-4H,(H2,9,10)
InChIKey
CEDAWEFIYCHMTI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20129.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20129.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)